4-Amino-2-hydroxypyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR929418-1G OR929418-5G
APOSOR929418-1GEA 0 EUR
APOSOR929418-1G APOSOR929418-5G
4-Amino-2-hydroxypyridine
4-Amino-2-hydroxypyridine
Formel: C₅H₆N₂O
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02682913
CAS-Nummer: 38767-72-5