2-Isopropylbenzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929391-1G OR929391-5G
APOSOR929391-1GEA 71.2 EUR
APOSOR929391-1G APOSOR929391-5G
2-Isopropylbenzoic acid 98%
2-Isopropylbenzoic acid
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00045836
CAS-Nummer: 2438-04-2