Fmoc-HomoArg(Pbf)-OH 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-6-(3-((2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)sulphonyl)guanidino)hexanoic acid, Fmoc-HoArg(Pbf)-OH
OR929330-10G
OR929330-25G
OR929330-5G
APOSOR929330-10GEA
221
EUR
APOSOR929330-10G
APOSOR929330-25G
APOSOR929330-5G
Fmoc-HomoArg(Pbf)-OH 95%
Fmoc-HomoArg(Pbf)-OH
Formel:
C₃₅H₄₂N₄O₇S Molekulargewicht: 662.81 g/mol Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD03093571 CAS-Nummer: 1159680-21-3 |