[1-(3-Methylpyridin-2-yl)propyl]amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929172-1G
OR929172-250MG
APOSOR929172-1GEA
719
EUR
APOSOR929172-1G
APOSOR929172-250MG
[1-(3-Methylpyridin-2-yl)propyl]amine 95%
[1-(3-Methylpyridin-2-yl)propyl]amine
Formel:
C₉H₁₄N₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09971238 CAS-Nummer: 1015846-40-8 |