Boc-N-ME-PHG-OH 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-Boc-N-methyl-L-phenylglycine, Boc-N-Me-Phg-OH
OR929168-1G OR929168-5G
APOSOR929168-1GEA 81.2 EUR
APOSOR929168-1G APOSOR929168-5G
Boc-N-ME-PHG-OH 97%
Boc-N-ME-PHG-OH
Formel: C₁₄H₁₉NO₄
Molekulargewicht: 265.309 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00038799
CAS-Nummer: 30925-11-2