Ethyl 2-chloropyridine-3-acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 2-(2-chloropyridin-3-yl)acetate
OR928994-1G OR928994-250MG
APOSOR928994-1GEA 98.6 EUR
APOSOR928994-1G APOSOR928994-250MG
Ethyl 2-chloropyridine-3-acetate 95%
Ethyl-2-chloropyridine-3-acetate
Formel: C₉H₁₀ClNO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17214401
CAS-Nummer: 164464-60-2