Methyl-2-bromo-5-(bromomethyl)benzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2-bromo-5-(bromomethyl)benzoate
OR928929-1G
OR928929-250MG
OR928929-5G
APOSOR928929-1GEA
313
EUR
APOSOR928929-1G
APOSOR928929-250MG
APOSOR928929-5G
Methyl-2-bromo-5-(bromomethyl)benzoate 95%
Methyl-2-bromo-5-(bromomethyl)benzoate
Formel:
C₉H₈Br₂O₂ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD18398708 CAS-Nummer: 90721-58-7 |