Fmoc-val-OSu 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-Fmoc-L-valine N-succinimidyl ester, Fmoc-Val-OSu
OR928600-25G
OR928600-100G
APOSOR928600-25GEA
34.8
EUR
APOSOR928600-25G
APOSOR928600-100G
Fmoc-val-OSu 95%
Fmoc-val-OSu
Formel:
C₂₄H₂₄N₂O₆ Molekulargewicht: 436.464 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00153370 CAS-Nummer: 130878-68-1 |