L-Argininamide dihydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
H-Arg-NH₂·2HCl, H-Arg-NH₂·2 HCl, H-Arg-NH2.2HCl
OR928586-1G
OR928586-25G
OR928586-5G
APOSOR928586-1GEA
68.3
EUR
APOSOR928586-1G
APOSOR928586-25G
APOSOR928586-5G
L-Argininamide dihydrochloride 97%
L-Argininamide dihydrochloride
Formel:
C₆H₁₇Cl₂N₅O Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00058286 CAS-Nummer: 14975-30-5 |