1-(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR928251-1G OR928251-250MG OR928251-5G
APOSOR928251-1GEA 133 EUR
APOSOR928251-1G APOSOR928251-250MG APOSOR928251-5G
1-(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)ethanone 95%
1-(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)ethanone
Formel: C₆H₈N₂O
Molekulargewicht: 124.14 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08668178
CAS-Nummer: 85692-37-1