4-Methylthiopiperidine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928219-1G OR928219-5G
APOSOR928219-1GEA 248 EUR
APOSOR928219-1G APOSOR928219-5G
4-Methylthiopiperidine hydrochloride 95%
4-Methylthiopiperidine hydrochloride
Formel: C₆H₁₄ClNS
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13188535
CAS-Nummer: 208245-70-9