4-(Dimethylamino)benzamid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928188-1G OR928188-5G
APOSOR928188-1GEA 85.7 EUR
APOSOR928188-1G APOSOR928188-5G
4-(Dimethylamino)benzamid 95%
4-(Dimethylamino)benzamid
Formel: C₉H₁₂N₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01216782
CAS-Nummer: 6083-47-2