1-Allyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928029-1G
OR928029-250MG
APOSOR928029-1GEA
400
EUR
APOSOR928029-1G
APOSOR928029-250MG
1-Allyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Allyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel:
C₇H₈N₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12827481 CAS-Nummer: 78758-36-8 |