N,N-Dimethyl-1-naphthylamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Dimethyl(1-naphthyl)amine, N,N-Dimethylnaphthalen-1-amine
OR927920-100G OR927920-25G
APOSOR927920-100GEA 469 EUR
APOSOR927920-100G APOSOR927920-25G
N,N-Dimethyl-1-naphthylamin 95%
N,N-Dimethyl-1-naphthylamin
Formel: C₁₂H₁₃N
Molekulargewicht: 171.24 g/mol
Siedepunkt: 275
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003919
CAS-Nummer: 86-56-6
Merck Index: 12,03301