Ethyl-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-1,3-thiazole-4-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR927669-10G OR927669-1G OR927669-5G
APOSOR927669-10GEA 916 EUR
APOSOR927669-10G APOSOR927669-1G APOSOR927669-5G
Ethyl-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-1,3-thiazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₆N₂O₄S
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09908086
CAS-Nummer: 189512-01-4