(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanamine
OR927555-1G OR927555-5G
APOSOR927555-1GEA 56.7 EUR
APOSOR927555-1G APOSOR927555-5G
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methylamine 98%
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methylamine
Formel: C₅H₉N₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660876
CAS-Nummer: 124312-73-8
UN-Nummer: 2735
ADR: 8,III