1,1,3,3-Tetramethyl-2-thioharnstoff 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N,N,N',N'-Tetramethylthiourea, Tetramethyl-2-thiourea, Tetramethylthiourea
OR927378-100G
OR927378-25G
OR927378-500G
APOSOR927378-100GEA
65.4
EUR
APOSOR927378-100G
APOSOR927378-25G
APOSOR927378-500G
1,1,3,3-Tetramethyl-2-thioharnstoff 98%
1,1,3,3-Tetramethyl-2-thioharnstoff
Formel:
C₅H₁₂N₂S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008324 CAS-Nummer: 2782-91-4 |