4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927173-1G OR927173-5G
APOSOR927173-1GEA 80.1 EUR
APOSOR927173-1G APOSOR927173-5G
4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol 98%
4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol
Formel: C₁₀H₁₅NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009711
CAS-Nummer: 50438-75-0