1-Methylpyrrolo[2,3-b]pyridin-5-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926884-1G
OR926884-250MG
APOSOR926884-1GEA
647
EUR
APOSOR926884-1G
APOSOR926884-250MG
1-Methylpyrrolo[2,3-b]pyridin-5-amine 97%
1-Methylpyrrolo[2,3-b]pyridin-5-amine
Formel:
C₈H₉N₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12923911 CAS-Nummer: 883986-76-3 |