2-Chlor-4-nitrotoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR926495-100G OR926495-500G
APOSOR926495-100GEA 55.1 EUR
APOSOR926495-100G APOSOR926495-500G
2-Chlor-4-nitrotoluol 98%
2-Chlor-4-nitrotoluol
Formel: C₇H₆ClNO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007210
CAS-Nummer: 121-86-8