(4-Propoxyphenyl)acetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(4-Propoxyphenyl)acetic acid
OR925627-1G OR925627-5G
APOSOR925627-1GEA 151 EUR
APOSOR925627-1G APOSOR925627-5G
(4-Propoxyphenyl)acetic acid 98%
(4-Propoxyphenyl)acetic acid
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00460580
CAS-Nummer: 26118-57-0