Diethylammoniumchlorid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Diethylammonium chloride
OR925271-5KG
OR925271-1KG
OR925271-250G
APOSOR925271-5KGEA
553
EUR
APOSOR925271-5KG
APOSOR925271-1KG
APOSOR925271-250G
Diethylammoniumchlorid 99%
Diethylammoniumchlorid
Formel:
C₄H₁₂ClN Siedepunkt: 320…330 °C/760mmHg Schmelzpunkt: 227…230 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012499 CAS-Nummer: 660-68-4 |