2,5-Dimethoxytoluol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR925248-25G
OR925248-5G
APOSOR925248-25GEA
41.6
EUR
APOSOR925248-25G
APOSOR925248-5G
2,5-Dimethoxytoluol 95%
2,5-Dimethoxytoluol
Formel:
C₉H₁₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00041901 CAS-Nummer: 24599-58-4 |