Nalpha-FMOC-L-Lysinhydrochlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Fmoc-Lys-OH.HCl, Nɑ-Fmoc-L-lysine Hydrochloride, Fmoc-Lys-OH·HCl, Nα-Fmoc-L-lysine hydrochloride
OR925054-100G OR925054-25G OR925054-5G
APOSOR925054-100GEA 418 EUR
APOSOR925054-100G APOSOR925054-25G APOSOR925054-5G
Nalpha-FMOC-L-Lysinhydrochlorid 98%
Nalpha-FMOC-L-Lysinhydrochlorid
Formel: C₂₁H₂₄N₂O₄
Molekulargewicht: 404.89 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00190889
CAS-Nummer: 139262-23-0