1-Ethyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Ethylimidazole-2-carboxaldehyde
OR924988-10G
OR924988-1G
OR924988-5G
APOSOR924988-10GEA
187
EUR
APOSOR924988-10G
APOSOR924988-1G
APOSOR924988-5G
1-Ethyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
Formel:
C₆H₈N₂O Molekulargewicht: 124.14 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07380875 CAS-Nummer: 111851-98-0 |