tert-Amylethylether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1,1-Dimethylpropyl ethyl ether, Ethyl tert-pentyl ether
OR924485-25G OR924485-5G
APOSOR924485-25GEA 273 EUR
APOSOR924485-25G APOSOR924485-5G
tert-Amylethylether 95%
tert-Amylethylether
Formel: C₇H₁₆O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01727266
CAS-Nummer: 919-94-8