4-Chlor-N-methylanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR924273-100G
OR924273-25G
APOSOR924273-100GEA
317
EUR
APOSOR924273-100G
APOSOR924273-25G
4-Chlor-N-methylanilin 98%
4-Chlor-N-methylanilin
Formel:
C₇H₈ClN Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000614 CAS-Nummer: 932-96-7 |