4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Diacetone alcohol
OR924093-100G OR924093-1KG OR924093-500G
APOSOR924093-100GEA 125 EUR
APOSOR924093-100G APOSOR924093-1KG APOSOR924093-500G
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon 95%
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon
Formel: (CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004471
CAS-Nummer: 123-42-2