Benzylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Benzenemethanol, Phenylmethanol, Phenylcarbinol
OR923999-10KG OR923999-1KG
APOSOR923999-10KGEA 466 EUR
APOSOR923999-10KG APOSOR923999-1KG
Benzylalkohol
Benzylalkohol
Formel: C₆H₅CH₂OH
Molekulargewicht: 108.14 g/mol
Siedepunkt: 205 °C
Schmelzpunkt: –15 °C
Flammpunkt: 101
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004599
CAS-Nummer: 100-51-6
Merck Index: 13,01126