Methyl-1-naphthoat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923930-25G
OR923930-5G
APOSOR923930-25GEA
128
EUR
APOSOR923930-25G
APOSOR923930-5G
Methyl-1-naphthoat 95%
Methyl-1-naphthoat
Formel:
C₁₂H₁₀O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00094243 CAS-Nummer: 2459-24-7 |