Bariumhydroxid 94+%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR923866-1KG OR923866-250G OR923866-50G
APOSOR923866-1KGEA 185 EUR
APOSOR923866-1KG APOSOR923866-250G APOSOR923866-50G
Bariumhydroxid 94+%
Barium hydroxide
Formel: H₂BaO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003443
CAS-Nummer: 17194-00-2
UN-Nummer: 3262
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR