3'-(Dimethylamino)acetophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923846-1G OR923846-5G
APOSOR923846-1GEA 38.7 EUR
APOSOR923846-1G APOSOR923846-5G
3'-(Dimethylamino)acetophenon 95%
3'-(Dimethylamino)acetophenon
Formel: C₁₀H₁₃NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059343
CAS-Nummer: 18992-80-8