2-(Methylthio)thiazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923771-100G
OR923771-25G
OR923771-5G
APOSOR923771-100GEA
98.8
EUR
APOSOR923771-100G
APOSOR923771-25G
APOSOR923771-5G
2-(Methylthio)thiazol 98%
2-(Methylthio)thiazole
Formel:
C₄H₅NS₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00858981 CAS-Nummer: 5053-24-7 |