Butyl-2-chloroethyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923720-25G OR923720-5G
APOSOR923720-25GEA 0 EUR
APOSOR923720-25G APOSOR923720-5G
Butyl-2-chloroethyl ether 95%
Butyl-2-chloroethyl ether
Formel: C₆H₁₃ClO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059051
CAS-Nummer: 10503-96-5