2,3-Butandiol (Gemisch der meso-, D- und L-Form) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,3-Dihydroxy butane, (±)-2,3-Butanediol, 2,3-Butylene glykol
OR923268-100G OR923268-25G OR923268-500G
APOSOR923268-100GEA 63.8 EUR
APOSOR923268-100G APOSOR923268-25G APOSOR923268-500G
2,3-Butandiol (Gemisch der meso-, D- und L-Form) 98%
2,3-Butandiol (Gemisch der meso-, D- und L-Form)
Formel: C₄H₁₀O₂
Siedepunkt: 180…184 °C
Schmelzpunkt: 19…25 °C
Dichte: 1.002 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 85 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004523
CAS-Nummer: 513-85-9