Ethylglycidylether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923221-100G OR923221-25G
APOSOR923221-100GEA 435 EUR
APOSOR923221-100G APOSOR923221-25G
Ethylglycidylether 95%
Ethylglycidylether
Formel: C₅H₁₀O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085264
CAS-Nummer: 4016-11-9