1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-ylmethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanol
OR923206-1G OR923206-250MG
APOSOR923206-1GEA 109 EUR
APOSOR923206-1G APOSOR923206-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-ylmethanol 95%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-ylmethanol
Formel: C₈H₈N₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11054203
CAS-Nummer: 1065100-83-5