Benzo[1,3]dioxol-5-ylacetyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9231-1G OR9231-250MG
APOSOR9231-1GEA 109 EUR
APOSOR9231-1G APOSOR9231-250MG
Benzo[1,3]dioxol-5-ylacetyl chloride 95%
Benzo[1,3]dioxol-5-ylacetyl chloride
Formel: C₉H₇ClO₃
Siedepunkt: 110…112 °C/0.75mmHg
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03424722
CAS-Nummer: 6845-81-4
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II