1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922815-1G OR922815-5G
APOSOR922815-1GEA 31.6 EUR
APOSOR922815-1G APOSOR922815-5G
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea 98%
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea
Formel: C₈H₁₉N₃O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00027752
CAS-Nummer: 32897-26-0