sec-Butyl ethyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922803-25G OR922803-5G
APOSOR922803-25GEA 0 EUR
APOSOR922803-25G APOSOR922803-5G
sec-Butyl ethyl ether 95%
sec-Butyl ethyl ether
Formel: C₆H₁₄O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00053773
CAS-Nummer: 2679-87-0