N-(4-Methoxyphenyl)formamid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922686-1G OR922686-5G
APOSOR922686-1GEA 35.8 EUR
APOSOR922686-1G APOSOR922686-5G
N-(4-Methoxyphenyl)formamid 95%
N-(4-Methoxyphenyl)formamid
Formel: C₈H₉NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00086774
CAS-Nummer: 5470-34-8