2,2-Dimethyl-1,3-benzodioxol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1,2-(Isopropylidenedioxy)benzene, 2,2-Dimethylbenzo[d][1,3]dioxole
OR922649-25G OR922649-5G
APOSOR922649-25GEA 179 EUR
APOSOR922649-25G APOSOR922649-5G
2,2-Dimethyl-1,3-benzodioxol 95%
2,2-Dimethyl-1,3-benzodioxole
Formel: C₉H₁₀O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08061594
CAS-Nummer: 14005-14-2