3-Methyl-2-buten-1-yl-benzoat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Benzoic Acid 3-Methyl-2-butenyl Ester, Prenyl Benzoate, 3-Methylbut-2-en-1-yl benzoate, Benzoic Acid Prenyl Ester
OR922563-25G
OR922563-5G
APOSOR922563-25GEA
267
EUR
APOSOR922563-25G
APOSOR922563-5G
3-Methyl-2-buten-1-yl-benzoat 95%
3-Methyl-2-buten-1-yl-benzoat
Formel:
C₁₂H₁₄O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00036570 CAS-Nummer: 5205-11-8 |