Sodium hydroxymethanesulphinate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Sodium formaldehydesulphoxylate
OR922468-100G OR922468-25G
APOSOR922468-100GEA 75.9 EUR
APOSOR922468-100G APOSOR922468-25G
Sodium hydroxymethanesulphinate 95%
Sodium hydroxymethanesulphinate
Formel: CH₃NaO₃S
Schmelzpunkt: >51 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040426
CAS-Nummer: 149-44-0