1-Nitro-2-naphthol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922194-1G OR922194-250MG
APOSOR922194-1GEA 27.3 EUR
APOSOR922194-1G APOSOR922194-250MG
1-Nitro-2-naphthol 95%
1-Nitro-2-naphthol
Formel: C₁₀H₇NO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00021461
CAS-Nummer: 550-60-7