Methyl-3-methylenecyclobutanecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 3-methylenecyclobutanecarboxylate
OR921971-10G OR921971-1G OR921971-5G
APOSOR921971-10GEA 1270 EUR
APOSOR921971-10G APOSOR921971-1G APOSOR921971-5G
Methyl-3-methylenecyclobutanecarboxylate
Methyl-3-methylenecyclobutanecarboxylate
Formel: C₇H₁₀O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01087180
CAS-Nummer: 15963-40-3