Methyl-2-(dimethylamino)benzoat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(Dimethylamino)benzoic acid methyl ester
OR921757-25G OR921757-5G
APOSOR921757-25GEA 101 EUR
APOSOR921757-25G APOSOR921757-5G
Methyl-2-(dimethylamino)benzoat 95%
Methyl-2-(dimethylamino)benzoat
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00025858
CAS-Nummer: 10072-05-6