Diisopropylsulfat  95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Diisopropyl sulphate
OR921753-10G OR921753-1G OR921753-5G
APOSOR921753-10GEA 712 EUR
APOSOR921753-10G APOSOR921753-1G APOSOR921753-5G
Diisopropylsulfat  95%
Diisopropyl sulphate
Formel: C₆H₁₄O₄S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01682898
CAS-Nummer: 2973-10-6