2-Ethylanisol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Ethyl-2-methoxybenzene, 2-Ethylmethoxybenzene
OR921671-25G
OR921671-5G
APOSOR921671-25GEA
264
EUR
APOSOR921671-25G
APOSOR921671-5G
2-Ethylanisol 95%
2-Ethylanisol
Formel:
C₉H₁₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00142909 CAS-Nummer: 14804-32-1 |