3-Amino-6-cyano-2-methylpyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Amino-6-methylpicolinonitrile
OR921514-1G
OR921514-250MG
APOSOR921514-1GEA
59.6
EUR
APOSOR921514-1G
APOSOR921514-250MG
3-Amino-6-cyano-2-methylpyridine 95%
3-Amino-6-cyano-2-methylpyridine
Formel:
C₇H₇N₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08062828 CAS-Nummer: 1079054-78-6 |